1-Aza-15-crown-5 (1,4,7,10-tetraoxa-13-azacyclopentadecane) ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1,4,7,10-Tetraoxa-13-azacyclopentadecane, 1-Aza-15-crown 5-Ether, 1,4,7,10-Tetraoxa-13-azacyclopentadecane
A1323-1G A1323-5G
TCIAA1323-1GEA 1200 NOK
TCIAA1323-1G TCIAA1323-5G
1-Aza-15-crown-5 (1,4,7,10-tetraoxa-13-azacyclopentadecane) ≥98.0% (by titrimetric analysis)
1-Aza-15-crown-5 (1,4,7,10-tetraoxa-13-azacyclopentadecane)
Formel: C₁₀H₂₁NO₄
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00075465
CAS-nummer: 66943-05-3
EINECS: 266-523-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=82dbbca97cdde79616ab586173915c659c83c98b&vid=82dbbca97cdde79616ab586173915c659c83c98b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 41.0 to 46.0 deg-C