2(5H)-Furanone ≥93.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Furan-2(5H)-one
C1078-25ML C1078-5ML
TCIAC1078-25MLEA 4075 NOK
TCIAC1078-25ML TCIAC1078-5ML
2(5H)-Furanone ≥93.0% (by GC)
2(5H)-Furanone
Formel: C₄H₄O₂
MW: 84,07 g/mol
Kokepunkt: 214°C
Smeltepunkt: 5°C
Flash punkt: 101°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00005376
CAS-nummer: 497-23-4
EINECS: 207-839-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eb0f46e14ced0838bc8d96990107f3ba86e31171&vid=eb0f46e14ced0838bc8d96990107f3ba86e31171&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %