2-Oxazolidinone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-Oxazolidone, Oxazolidin-2-one
O0188-25G O0188-500G O0188-100G
TCIAO0188-25GEA 460 NOK
TCIAO0188-25G TCIAO0188-500G TCIAO0188-100G
2-Oxazolidinone ≥98.0% (by GC)
2-Oxazolidinone
Formel: C₃H₅NO₂
MW: 87,08 g/mol
Kokepunkt: 200°C
MDL nummer: MFCD00005268
CAS-nummer: 497-25-6
EINECS: 207-840-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a812a1ad52998270b972dfb4d8e451dc90384bf&vid=3a812a1ad52998270b972dfb4d8e451dc90384bf&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 87.0 to 91.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency