N-Methyl-1,3-propanediamine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Danger
|
Synonymer:
N-Methylpropane-1,3-diamine, 3-Methylamino propylamine
M0599-25ML
M0599-500ML
M0599-100ML
TCIAM0599-25MLEA
245
NOK
TCIAM0599-25ML
TCIAM0599-500ML
TCIAM0599-100ML
N-Methyl-1,3-propanediamine ≥98.0% (by GC)
N-Methyl-1,3-propanediamine
Formel:
C₄H₁₂N₂ MW: 88,15 g/mol Kokepunkt: 143°C Flash punkt: 36°C |
MDL nummer:
MFCD00008209 CAS-nummer: 6291-84-5 EINECS: 228-544-6 FN: 2734 ADR: 8,II |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |