Thiazole-2-carbaldehyde ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 2-Thiazolecarboxaldehyde, Thiazole-2-carboxaldehyde
F0303-1G F0303-5G
TCIAF0303-1GEA 245 NOK
TCIAF0303-1G TCIAF0303-5G
Thiazole-2-carbaldehyde ≥97.0% (by GC)
Thiazole-2-carbaldehyde
Formel: C₄H₃NOS
MW: 113,13 g/mol
Kokepunkt: 70°C
Flash punkt: 68°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00142924
CAS-nummer: 10200-59-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=28c37afebbd35f9306a7534e890a1c99e9b8fa75&vid=28c37afebbd35f9306a7534e890a1c99e9b8fa75&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %