9-Decyn-1-ol ≥94.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: Dec-9-yn-1-ol, 10-Hydroxy-1-decyne
D3710-5G D3710-25G
TCIAD3710-5GEA 1925 NOK
TCIAD3710-5G TCIAD3710-25G
9-Decyn-1-ol ≥94.0% (by GC)
9-Decyn-1-ol
Formel: C₁₀H₁₈O
MW: 154,2493 g/mol
Kokepunkt: 92°C
MDL nummer: MFCD00049199
CAS-nummer: 17643-36-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd29dc31e508525be478d3933990f929a917d68f&vid=fd29dc31e508525be478d3933990f929a917d68f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %