Triphenylantimony oxide ≥95.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Danger
T1850-1G T1850-5G
TCIAT1850-1GEA 1100 NOK
TCIAT1850-1G TCIAT1850-5G
Triphenylantimony oxide ≥95.0% (by HPLC)
Triphenylantimony oxide
Formel: C₁₈H₁₅OSb
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00013837
CAS-nummer: 4756-75-6
EINECS: 225-292-9
FN: 3467
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dbecb0711dd13bd4f7744047efa0f1e2da78f34c&vid=dbecb0711dd13bd4f7744047efa0f1e2da78f34c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%