3',4'-(Methylenedioxy)acetophenone 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
330810050 330810250
ACRO330810050EA 600 NOK
ACRO330810050 ACRO330810250
3',4'-(Methylenedioxy)acetophenone 98%
3',4'-(Methylenedioxy)acetophenone
Formel: C₉H₈O₃
MW: 164,16 g/mol
Smeltepunkt: 86…89 °C
Flash punkt: >110 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005831
CAS-nummer: 3162-29-6
EINECS: 221-613-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 86 to 89 °C
GC ≥97.5 %