1-(2-Aminoethyl)pyrrolidine 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: N-(2-Aminoethyl)pyrrolidine, Pyrrolidinoethylamine
103700050 103700250 103701000
ACRO103700050EA 695 NOK
ACRO103700050 ACRO103700250 ACRO103701000
1-(2-Aminoethyl)pyrrolidine 99%
1-(2-Aminoethyl)pyrrolidine
Formel: C₆H₁₄N₂
MW: 114,19 g/mol
Kokepunkt: 66…70 °C (23 mmHg)
Tetthet: 0,9 g/cm³
Flash punkt: 47 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003182
CAS-nummer: 7154-73-6
EINECS: 230-509-5
FN: 1993
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4677 to 1.4697 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %