1-(3-Aminopropyl)pyrrolidine 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: N-(3-Aminopropyl)pyrrolidine, 3-(Pyrrolidin-1-yl)propan-1-amine
368090050 368090250
ACRO368090050EA 940 NOK
ACRO368090050 ACRO368090250
1-(3-Aminopropyl)pyrrolidine 98%
1-(3-Aminopropyl)pyrrolidine
Formel: C₇H₁₆N₂
MW: 128,22 g/mol
Kokepunkt: 191…193 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00014100
CAS-nummer: 23159-07-1
EINECS: 245-465-2
FN: 2735
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4700 to 1.4720 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %