1-(2-Bromoethyl)pyrrole ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B1622-1G B1622-5G
TCIAB1622-1GEA 1200 NOK
TCIAB1622-1G TCIAB1622-5G
1-(2-Bromoethyl)pyrrole ≥97.0% (by GC)
1-(2-Bromoethyl)pyrrole
Formel: C₆H₈BrN
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00191322
CAS-nummer: 78358-86-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b9eb33e86f6dfde3dc8783d99f7ded81e5084a84&vid=b9eb33e86f6dfde3dc8783d99f7ded81e5084a84&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %