1-(2-Hydroxyethyl)pyrrole ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
H0826-1G
H0826-5G
TCIAH0826-1GEA
1150
NOK
TCIAH0826-1G
TCIAH0826-5G
1-(2-Hydroxyethyl)pyrrole ≥99.0% (by GC)
1-(2-Hydroxyethyl)pyrrole
Formel:
C₆H₉NO Kokepunkt: 215°C |
MDL nummer:
MFCD00191451 CAS-nummer: 6719-02-4 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Colorless to Red to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |