2,4-Dimethylpyrrole 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2,4-Dimethyl-1H-pyrrole
319650050 319650010 319650250
ACRO319650050EA 1925 NOK
ACRO319650050 ACRO319650010 ACRO319650250
2,4-Dimethylpyrrole 97%
2,4-Dimethylpyrrole
Formel: C₆H₉N
MW: 95,1424 g/mol
Kokepunkt: 165…167 °C
Tetthet: 0,924 g/cm³
Flash punkt: >109 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00192088
CAS-nummer: 625-82-1
EINECS: 210-912-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow to orange Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4950 to 1.4990 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %