2,4-Dimethylpyrrole ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2,4-Dimethyl-1H-pyrrole
D2848-1G D2848-5G D2848-25G
TCIAD2848-1GEA 350 NOK
TCIAD2848-1G TCIAD2848-5G TCIAD2848-25G
2,4-Dimethylpyrrole ≥97.0% (by GC)
2,4-Dimethylpyrrole
Formel: C₆H₉N
MW: 95,1424 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00192088
CAS-nummer: 625-82-1
EINECS: 210-912-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ef4556b5013cf5060b294296558a9ffc55159286&vid=ef4556b5013cf5060b294296558a9ffc55159286&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %