Benzofuran-2-carboxylic acid 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Benzo[b]furan-2-carboxylic acid
233260010 233260050 233260250
ACRO233260010EA 530 NOK
ACRO233260010 ACRO233260050 ACRO233260250
Benzofuran-2-carboxylic acid 98%
Benzofuran-2-carboxylic acid
Formel: C₉H₆O₃
MW: 162,15 g/mol
Smeltepunkt: 195…196 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005848
CAS-nummer: 496-41-3
EINECS: 207-818-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 192 to 196 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %