Dibenzothiophene-4-boronic acid 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Dibenzothiopheneboronic acid
AC35908.250 AC35908.1 359080010 359080050
MAYBAC35908.250EA 0 NOK
MAYBAC35908.250 MAYBAC35908.1 ACRO359080010 ACRO359080050
Dibenzothiophene-4-boronic acid 95%
Dibenzothiophene-4-boronic acid
Formel: C₁₂H₉BO₂S
MW: 228,08 g/mol
Smeltepunkt: 285…290 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01318182
CAS-nummer: 108847-20-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94.0 %