Natriumkloritt 25% vandig løsning for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14815.0250 8.14815.1000
8.14815.0250EA 368 NOK
8.14815.0250 8.14815.1000
Natriumkloritt 25% vandig løsning for syntese, Sigma-Aldrich®
Natriumkloritt
Formel: ClNaO₂
MW: 90,44 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003478
CAS-nummer: 7758-19-2
EINECS: 231-836-6
FN: 1908
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Boiling Point 100 °C
Density 1.21 g/cm3 (20 °C)