DSS (Disuccinimidyl suberate)
Leverandør: Cayman Chemical
Synonymer: DSS
13008-50 13008-100 13008-250 13008-500
CAYM13008-50EA 355 NOK
CAYM13008-50 CAYM13008-100 CAYM13008-250 CAYM13008-500
DSS (Disuccinimidyl suberate)
DSS (Disuccinimidyl suberate)
Formel: C₁₆H₂₀N₂O₈
MW: 368,34 g/mol
MDL nummer: MFCD00049059
CAS-nummer: 68528-80-3