1-Phenylcyclopropanecarboxylic acid 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: 1-Phenyl-1-cyclopropanecarboxylic acid
170680100 170680500
ACRO170680100EA 1325 NOK
ACRO170680100 ACRO170680500
1-Phenylcyclopropanecarboxylic acid 97%
1-Phenylcyclopropanecarboxylic acid
Formel: C₁₀H₁₀O₂
MW: 162,19 g/mol
Smeltepunkt: 84…87 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00001288
CAS-nummer: 6120-95-2
EINECS: 228-090-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 84 to 87 °C
GC ≥96.0 %
Water ≤0.5 %