Chloro(1,5-cyclooctadiene)iridium(I) dimer ≥93.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: [Ir(cod)Cl]2, Chloro-1,5-cyclooctadiene iridium(I) dimer
C1807-1G C1807-250MG
TCIAC1807-1GEA 8500 NOK
TCIAC1807-1G TCIAC1807-250MG
Chloro(1,5-cyclooctadiene)iridium(I) dimer ≥93.0% (by titrimetric analysis)
Chloro(1,5-cyclooctadiene)iridium(I) dimer
Formel: C₁₆H₂₄Cl₂Ir₂
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00012414
CAS-nummer: 12112-67-3
EINECS: 235-170-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd447efacee87c6c606423927b38e46fc3117bc9&vid=fd447efacee87c6c606423927b38e46fc3117bc9&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Orange to Amber to Dark red powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 93.0 %