Fmoc-Osu (N-(9-fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide) 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Fmoc-OSu, N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide
243100050 243100250
ACRO243100050EA 1050 NOK
ACRO243100050 ACRO243100250
Fmoc-Osu (N-(9-fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide) 98%
Fmoc-Osu (N-(9-fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide)
Formel: C₁₉H₁₅NO₅
MW: 337,3 g/mol
Smeltepunkt: 145…153 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00010733
CAS-nummer: 82911-69-1
EINECS: 433-520-5
FN: 3077
ADR: 9,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 145 to 153 °C
HPLC ≥97.5 %