Fmoc-Osu (N-(9-fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide)
Leverandør: Novabiochem (Part of Merck)
Warning
Synonymer: Fmoc-OSu, N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide
8.51014.0100 8.51014.0025
01-63-0001-100EA 6975 NOK
01-63-0001-100 01-63-0001-25
Fmoc-Osu (N-(9-fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide)
Fmoc-Osu (N-(9-fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide)
Formel: C₁₉H₁₅NO₅
MW: 337,3 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00010733
CAS-nummer: 82911-69-1
EINECS: 433-520-5
FN: 3077
ADR: 9,III