Fmoc-Osu (N-(9-fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide) ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Fmoc-OSu, N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide
F0239-25G F0239-5G
TCIAF0239-25GEA 1200 NOK
TCIAF0239-25G TCIAF0239-5G
Fmoc-Osu (N-(9-fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide) ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Fmoc-Osu (N-(9-fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide)
Formel: C₁₉H₁₅NO₅
MW: 337,3 g/mol
Smeltepunkt: 153°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00010733
CAS-nummer: 82911-69-1
EINECS: 433-520-5
FN: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=82ad097a50667c8e11a84b05ef163bd6caf0a505&vid=82ad097a50667c8e11a84b05ef163bd6caf0a505&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Butylamine Method) min. 98.0 %