Bronopol ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 2-Bromo-2-nitro-1,3-propanediol, 2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol
B1247-25G B1247-500G B1247-100G
TCIAB1247-25GEA 310 NOK
TCIAB1247-25G TCIAB1247-500G TCIAB1247-100G
Bronopol ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Bronopol
Formel: HOCH₂BrC(NO₂)CH₂OH
MW: 199,99 g/mol
Kokepunkt: 388 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 130…133 °C
Tetthet: 1,91 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007390
CAS-nummer: 52-51-7
EINECS: 200-143-0
FN: 3241
ADR: 4.1,III
Merck Indeks: 14,01447
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8974c292739dfbaa734477c6902f128f8fbc41fb&vid=8974c292739dfbaa734477c6902f128f8fbc41fb&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 130.0 to 133.0 deg-C