1,3-Dibrom-2-propanol ≥95.0% (by GC) stabilised
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Glycerol alpha,alpha'-Dibromohydrin, 1,3-Dibromopropan-2-ol, alpha,alpha'-Dibromohydrin
Stabilisering: Stabilised with copper chip
D0187-25ML D0187-500ML D0187-100ML
TCIAD0187-25MLEA 1050 NOK
TCIAD0187-25ML TCIAD0187-500ML TCIAD0187-100ML
1,3-Dibrom-2-propanol ≥95.0% (by GC) stabilised
1,3-Dibromo-2-propanol
Formel: BrH₂CCH(OH)CH₂Br
MW: 217,89 g/mol
Kokepunkt: 215°C
Tetthet: 2,11 g/cm³ (0 °C)
Flash punkt: 46°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00000216
CAS-nummer: 96-21-9
EINECS: 202-489-8
FN: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5afc7a2191b3616a7e9f9dc3d94e620bdb46bcee&vid=5afc7a2191b3616a7e9f9dc3d94e620bdb46bcee&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %