(2-Cyanoethyl)triethoxysilane ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Triethoxy(2-cyanoethyl)silane, 3-(Triethoxysilyl)propiononitrile, 3-(Triethoxysilyl)propionitrile
C1259-25ML C1259-250ML
TCIAC1259-25MLEA 365 NOK
TCIAC1259-25ML TCIAC1259-250ML
(2-Cyanoethyl)triethoxysilane ≥98.0% (by GC)
(2-Cyanoethyl)triethoxysilane
Formel: NCCH₂CH₂Si(OCH₂CH₃)₃
MW: 217,34 g/mol
Kokepunkt: 137°C
Tetthet: 0,9792 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 86°C
MDL nummer: MFCD00019851
CAS-nummer: 919-31-3
EINECS: 213-050-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a413f2d248aeaed6771d021f47938fae0c57cde9&vid=a413f2d248aeaed6771d021f47938fae0c57cde9&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %