6-Fluoroveratraldehyde ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-Fluoro-4,5-dimethoxybenzaldehyde, 4,5-Dimethoxy-2-fluorobenzaldehyde, 3,4-Dimethoxy-6-fluorobenzaldehyde
F0441-5G F0441-1G
TCIAF0441-5GEA 1575 NOK
TCIAF0441-5G TCIAF0441-1G
6-Fluoroveratraldehyde ≥98.0% (by GC)
6-Fluoroveratraldehyde
Formel: C₉H₉FO₃
MW: 184,17 g/mol
MDL nummer: MFCD00061108
CAS-nummer: 71924-62-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2e9cbe6a28ad8f9f16f2d09913e46f68a370f7cf&vid=2e9cbe6a28ad8f9f16f2d09913e46f68a370f7cf&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 98.0 to 101.0 deg-C