Dekahydronaftalen (blanding av cis og trans isomerer) cis- and trans-mixture ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: Decalin, Bicyclo[4.4.0]decane, Decahydronaphthalene
D0008-25ML D0008-500ML
TCIAD0008-25MLEA 220 NOK
TCIAD0008-25ML TCIAD0008-500ML
Dekahydronaftalen (blanding av cis og trans isomerer) cis- and trans-mixture ≥97.0% (by GC)
Dekahydronaftalen (blanding av cis og trans isomerer)
Formel: C₁₀H₁₈
MW: 138,25 g/mol
Kokepunkt: 190°C
Smeltepunkt: ∼–40 °C
Tetthet: 0,8696 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 58°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004130
CAS-nummer: 91-17-8
EINECS: 202-046-9
FN: 1147
ADR: 3,III
Merck Indeks: 14,02846
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f7927ced740ad2c72d6890aa124590e5b6d04604&vid=e8c1815299f61ac410590c9a54b1c9f1c1a25b9f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 % (total of isomer)