1-Chloro-3,3-dimethylbutanone ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1-Chloropinacolone
C1335-25ML C1335-500ML
TCIAC1335-25MLEA 325 NOK
TCIAC1335-25ML TCIAC1335-500ML
1-Chloro-3,3-dimethylbutanone ≥97.0% (by GC)
1-Chloro-3,3-dimethylbutanone
Formel: C₆H₁₁ClO
MW: 134,61 g/mol
Kokepunkt: 173°C
Smeltepunkt: –12,6 °C
Tetthet: 1,1273 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 67°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00035688
CAS-nummer: 13547-70-1
EINECS: 236-920-6
ADR: 6.1,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=54a69e6ab75a5a124ac0f1126628217bddb46d51&vid=54a69e6ab75a5a124ac0f1126628217bddb46d51&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %