2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl alcohol ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
P0849-25G P0849-5G
TCIAP0849-25GEA 1925 NOK
TCIAP0849-25G TCIAP0849-5G
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl alcohol ≥96.0% (by GC)
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl alcohol
Formel: C₇H₃F₅O
Kokepunkt: 182°C
Smeltepunkt: 30…32 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004602
CAS-nummer: 440-60-8
EINECS: 207-126-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8c12a78eb1d612a0e173c41959152f3243970d61&vid=8c12a78eb1d612a0e173c41959152f3243970d61&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %