1,4-Cyclohexadiene ≥98.0% (by GC) stabilised
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: Cyclohexa-1,4-diene
Stabilisering: stabilisert med BHT/Ionol
C0468-10ML C0468-25ML
TCIAC0468-10MLEA 960 NOK
TCIAC0468-10ML TCIAC0468-25ML
1,4-Cyclohexadiene ≥98.0% (by GC) stabilised
1,4-Cyclohexadiene
Formel: C₆H₈
MW: 80,13 g/mol
Kokepunkt: 88°C
Smeltepunkt: -49°C
Tetthet: 0,847 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: -11°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00001535
CAS-nummer: 628-41-1
EINECS: 211-043-1
FN: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ed860379852b0debcbf1d4dc93111abaf7a719d&vid=8ed860379852b0debcbf1d4dc93111abaf7a719d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %