Dibutyleter ≥99.0% (by GC) stabilised
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: Di-n-butyl ether
Stabilisering: stabilisert med BHT/Ionol
B0721-25ML B0721-500ML
TCIAB0721-25MLEA 230 NOK
TCIAB0721-25ML TCIAB0721-500ML
Dibutyleter ≥99.0% (by GC) stabilised
Dibutyleter
Formel: C₈H₁₈O
MW: 130,23 g/mol
Kokepunkt: 141°C
Smeltepunkt: –95 °C
Tetthet: 0,767 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 37°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00009461
CAS-nummer: 142-96-1
EINECS: 205-575-3
FN: 1149
ADR: 3,III
Merck Indeks: 14,01569
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b9301fcbf7c34792d7845c5193272fd4452e9c40&vid=b9301fcbf7c34792d7845c5193272fd4452e9c40&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %