4-Chloro-1,1-dimethoxybutane ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 4-Chlorobutyraldehyde dimethyl Acetal, 4-Chloro-1,1-dimethoxybutane
C2179-25G C2179-5G
TCIAC2179-25GEA 3150 NOK
TCIAC2179-25G TCIAC2179-5G
4-Chloro-1,1-dimethoxybutane ≥97.0% (by GC)
4-Chloro-1,1-dimethoxybutane
Formel: C₆H₁₃ClO₂
MW: 152,62 g/mol
Kokepunkt: 120°C
Flash punkt: 43°C
MDL nummer: MFCD01632883
CAS-nummer: 29882-07-3
EINECS: 249-924-8
FN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=129b7f5291e936106d5396f2a7426bcf569a9a80&vid=129b7f5291e936106d5396f2a7426bcf569a9a80&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %