4-tert-Butyl-1-chlorobenzene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 1-tert-Butyl-4-chlorobenzene
B2896-25G B2896-5G
TCIAB2896-25GEA 1125 NOK
TCIAB2896-25G TCIAB2896-5G
4-tert-Butyl-1-chlorobenzene ≥98.0% (by GC)
4-tert-Butyl-1-chlorobenzene
Formel: C₁₀H₁₃Cl
MW: 168,67 g/mol
Kokepunkt: 216°C
MDL nummer: MFCD00236378
CAS-nummer: 3972-56-3
EINECS: 223-598-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=586dcb7950153809d4fc2ee79fc405bce252cbee&vid=586dcb7950153809d4fc2ee79fc405bce252cbee&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %