1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-iodohexane ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
P1155-25G P1155-5G
TCIAP1155-25GEA 1550 NOK
TCIAP1155-25G TCIAP1155-5G
1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-iodohexane ≥99.0% (by GC)
1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-iodohexane
Formel: C₆H₄F₉I
MW: 373,99 g/mol
Kokepunkt: 126°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00039409
CAS-nummer: 2043-55-2
EINECS: 218-055-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=798382f2bb1e8d918d04985d0aa13974c418de84&vid=798382f2bb1e8d918d04985d0aa13974c418de84&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light red clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %