Akrylamid ≥98.0% (by titrimetric analysis) for elektroforese
Leverandør: TCI
Danger
A1132-25G A1132-500G
TCIAA1132-25GEA 220 NOK
TCIAA1132-25G TCIAA1132-500G
Akrylamid ≥98.0% (by titrimetric analysis) for elektroforese
Akrylamid
Formel: C₃H₅NO
Kokepunkt: 125°C
Smeltepunkt: 84,5 °C
Tetthet: 1,122 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 138 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00008032
CAS-nummer: 79-06-1
EINECS: 201-173-7
FN: 2074
ADR: 6.1,III
Merck Indeks: 14,00129
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db4df01652abb4533fd302fe8c5f2619412914ec&vid=a9f819c9bc16b0cff0b131bd45d9dcb2d0584ffe&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White powder to crystal
Purity (Bromination Method) min. 98.0 %
Melting point 83.0 to 87.0 deg-C
Drying loss max. 2.0 %
pH 5.0 to 7.0 (50 g/L, 25 deg-C)