Dietyl sulfid ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
E0176-25ML E0176-100ML
TCIAE0176-25MLEA 555 NOK
TCIAE0176-25ML TCIAE0176-100ML
Dietyl sulfid ≥98.0% (by GC)
Dietyl sulfid
Formel: C₄H₁₀S
MW: 90,19 g/mol
Kokepunkt: 92°C
Smeltepunkt: –104 °C
Tetthet: 0,837 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: –10°C
MDL nummer: MFCD00009270
CAS-nummer: 352-93-2
EINECS: 206-526-9
FN: 2375
ADR: 3,II
Merck Indeks: 14,03854
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=65ef21662c7b2da6d8c12f2e4474a9171baaba48&vid=65ef21662c7b2da6d8c12f2e4474a9171baaba48&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %