Dimetylsulfid ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: DMS
M0431-25ML M0431-500ML M0431-100ML
TCIAM0431-25MLEA 285 NOK
TCIAM0431-25ML TCIAM0431-500ML TCIAM0431-100ML
Dimetylsulfid ≥99.0% (by GC)
Dimetylsulfid
Formel: C₂H₆S
MW: 62,14 g/mol
Kokepunkt: 37°C
Smeltepunkt: –98 °C
Tetthet: 0,85 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: –34°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00008562
CAS-nummer: 75-18-3
EINECS: 200-846-2
FN: 1164
ADR: 3,II
Merck Indeks: 14,06123
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e7feb1883a32e4c25ab1d615c02b5d8d12de2715&vid=e7feb1883a32e4c25ab1d615c02b5d8d12de2715&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %