Hydraziniumhydroksid
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: Hydrazine hydrate, Hydrazine monohydrate
H0204-25G H0204-500G
TCIAH0204-25GEA 220 NOK
TCIAH0204-25G TCIAH0204-500G
Hydraziniumhydroksid
Hydraziniumhydroksid
Formel: NH₂NH₂·H₂O
MW: 50,06 g/mol
Tetthet: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 75°C
MDL nummer: MFCD00149931
CAS-nummer: 7803-57-8
EINECS: 206-114-9
FN: 2030
ADR: 8,II
Merck Indeks: 14,04771
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5f1101992294368a1d4792d8d9bc9f78bcc6bec0&vid=5f1101992294368a1d4792d8d9bc9f78bcc6bec0&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless clear liquid
Concentration (Potassium iodate Method) 79.0 to 82.0 w/w%
Solubility in Water transparency