3-Mercapto-1,2-propanediol ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
T0905-25G T0905-500G T0905-100G
TCIAT0905-25GEA 245 NOK
TCIAT0905-25G TCIAT0905-500G TCIAT0905-100G
3-Mercapto-1,2-propanediol ≥95.0% (by GC)
3-Mercapto-1,2-propanediol
Formel: C₃H₈O₂S
MW: 108,16 g/mol
Kokepunkt: 139°C
Tetthet: 1,247 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 113°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004879
CAS-nummer: 96-27-5
EINECS: 202-495-0
FN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Indeks: 14,09335
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6d7d8d2bb66b382d94875ec21d28e5d3e1ec0ab&vid=a6d7d8d2bb66b382d94875ec21d28e5d3e1ec0ab&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %