3-Metoksy-3-metyl-1-butanol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 3-Methyl-3-methoxybutanol, Solvant 39, MMB, 3-Methoxy-3-methylbutan-1-ol
M0695-25ML M0695-500ML
TCIAM0695-25MLEA 220 NOK
TCIAM0695-25ML TCIAM0695-500ML
3-Metoksy-3-metyl-1-butanol ≥98.0% (by GC)
3-Metoksy-3-metyl-1-butanol
Formel: C₆H₁₄O₂
MW: 118,18 g/mol
Kokepunkt: 174°C
Smeltepunkt: –50 °C
Tetthet: 0,9038 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 67°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00044771
CAS-nummer: 56539-66-3
EINECS: 260-252-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1c52ee271362930be4b3c9fb1ef5affcfb00d165&vid=1c52ee271362930be4b3c9fb1ef5affcfb00d165&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %