5-Nitro-α,α,α-trifluoro-m-toluic acid
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 3-Nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
T1344-25G T1344-5G
TCIAT1344-25GEA 5375 NOK
TCIAT1344-25G TCIAT1344-5G
5-Nitro-α,α,α-trifluoro-m-toluic acid
5-Nitro-α,α,α-trifluoro-m-toluic acid
Formel: C₈H₄F₃NO₄
MW: 235,12 g/mol
MDL nummer: MFCD00024509
CAS-nummer: 328-80-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2432091700eca3df39dab96246a6396bf80b315f&vid=2432091700eca3df39dab96246a6396bf80b315f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 128.0 to 132.0 deg-C