2-Fluoromesitylene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-Fluoro-1,3,5-trimethylbenzene, Fluoromesitylene, 2,4,6-Trimethylfluorobenzene
M1201-1G M1201-5G
TCIAM1201-1GEA 595 NOK
TCIAM1201-1G TCIAM1201-5G
2-Fluoromesitylene ≥98.0% (by GC)
2-Fluoromesitylene
Formel: C₉H₁₁F
MW: 138,18 g/mol
Kokepunkt: 165°C
MDL nummer: MFCD00052365
CAS-nummer: 392-69-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9eb1f31ccc58e4047a949e7af5217c2df4ab2baa&vid=9eb1f31ccc58e4047a949e7af5217c2df4ab2baa&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %