Dihexyl ether ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
H0138-25ML H0138-500ML
TCIAH0138-25MLEA 435 NOK
TCIAH0138-25ML TCIAH0138-500ML
Dihexyl ether ≥98.0% (by GC)
Dihexyl ether
Formel: C₁₂H₂₆O
MW: 186,34 g/mol
Kokepunkt: 226°C
Tetthet: 0,8035 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 77°C
MDL nummer: MFCD00009525
CAS-nummer: 112-58-3
EINECS: 203-987-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc35ee2bdf89c6551fe2075abd898f31ec850f20&vid=cc35ee2bdf89c6551fe2075abd898f31ec850f20&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %