2-Benzyloxyphenol ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-(Benzyloxy)phenol, 2-Hydroxyphenyl benzyl ether
B1661-10G B1661-25G
TCIAB1661-10GEA 890 NOK
TCIAB1661-10G TCIAB1661-25G
2-Benzyloxyphenol ≥97.0% (by GC)
2-Benzyloxyphenol
Formel: C₁₃H₁₂O₂
MW: 200,24 g/mol
Kokepunkt: 215°C
Smeltepunkt: 38 °C
Tetthet: 1,143 g/cm³ (20 °C)
MDL nummer: MFCD00002186
CAS-nummer: 6272-38-4
EINECS: 228-461-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %