Etylmetakrylat ≥99.0% (by GC) stabilised
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: Ethyl 2-methylpropenoate, Methacrylic acid ethyl ester, Ethyl-2-methylprop-2-enoat, Ethyl-2-methylpropenoat, Ethyl 2-methylprop-2-enoate
Stabilisering: stabilisert med hydroquinon
M0084-25ML M0084-500ML
TCIAM0084-25MLEA 220 NOK
TCIAM0084-25ML TCIAM0084-500ML
Etylmetakrylat ≥99.0% (by GC) stabilised
Etylmetakrylat
Formel: C₆H₁₀O₂
MW: 114,14 g/mol
Kokepunkt: 117°C
Smeltepunkt: –75°C
Tetthet: 0,9158 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 20°C
MDL nummer: MFCD00009161
CAS-nummer: 97-63-2
EINECS: 202-597-5
FN: 2277
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5d87e0e9b934ff6d0e6c212e976ea4e5303d731d&vid=5d87e0e9b934ff6d0e6c212e976ea4e5303d731d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %