3-(Bromomethyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 3-Bromomethylphenylboronic acid, 3-(Bromomethyl)benzeneboronic acid, Dihydroxy(3-(bromomethyl)phenyl)borane, (3-(Bromomethyl)phenyl)metaboric acid
B3814-1G B3814-5G
TCIAB3814-1GEA 460 NOK
TCIAB3814-1G TCIAB3814-5G
3-(Bromomethyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
3-(Bromomethyl)phenylboronic acid
Formel: C₇H₈BBrO₂
MW: 214,85 g/mol
Smeltepunkt: 216°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01632207
CAS-nummer: 51323-43-4
FN: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=62df46f129b539b03115dd38ad5df9ce54ad54ce&vid=62df46f129b539b03115dd38ad5df9ce54ad54ce&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) 97.0 to 110.0 %