2-Penten cis- and trans-mixture ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
P0064-25ML P0064-100ML
TCIAP0064-25MLEA 445 NOK
TCIAP0064-25ML TCIAP0064-100ML
2-Penten cis- and trans-mixture ≥95.0% (by GC)
2-Pentene
Formel: C₅H₁₀
MW: 70,13 g/mol
Kokepunkt: 36°C
Smeltepunkt: –140 °C
Tetthet: 0,658 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: –45°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00009384
CAS-nummer: 109-68-2
EINECS: 203-695-0
FN: 3295
ADR: 3,II
Merck Indeks: 14,07123
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e6fe84d62eb6b993ae0493e62fc01e1f4d6f7b43&vid=03c3a3497ce1a4793ad9e6c5f40b6d064de22159&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 % (total of isomers)