2,6-Dimetylsykloheksanon mixture of isomers ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
D1280-25ML D1280-250ML
TCIAD1280-25MLEA 675 NOK
TCIAD1280-25ML TCIAD1280-250ML
2,6-Dimetylsykloheksanon mixture of isomers ≥98.0% (by GC)
2,6-Dimetylsykloheksanon
Formel: C₈H₁₄O
MW: 126,2 g/mol
Kokepunkt: 174 °C (1013 hPa)
Tetthet: 0,92 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 51°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00001637
CAS-nummer: 2816-57-1
EINECS: 220-570-6
FN: 1224
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f81090d235c37179c950b054672e44ccc76cf6a1&vid=c4f80789f2a843560f3dc94acbb52605cea5c26d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomers)