2,5-Dimethoxytetrahydrofuran cis- and trans-mixture ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
D0986-25G D0986-500G D0986-100G
TCIAD0986-25GEA 245 NOK
TCIAD0986-25G TCIAD0986-500G TCIAD0986-100G
2,5-Dimethoxytetrahydrofuran cis- and trans-mixture ≥98.0% (by GC)
2,5-Dimethoxytetrahydrofuran
Formel: C₆H₁₂O₃
MW: 132,16 g/mol
Kokepunkt: 146°C
Smeltepunkt: –45 °C
Tetthet: 1,021 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 35°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005359
CAS-nummer: 696-59-3
EINECS: 211-797-1
FN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0a91ec5793d95fc8546ffe5e12ce8f6b1929218b&vid=e186ba365d0a34a40f89c56f92b310528e41f8d3&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomer)